Titan(III)chlorid 30% in hydrochloric acid 10% til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08308.0100
8.08308.0500
8.08308.9050
8.08308.0100EA
393
DKK
8.08308.0100
8.08308.0500
8.08308.9050
Titan(III)chlorid 30% in hydrochloric acid 10% til syntese, Sigma-Aldrich®
Titanium(III) chloride
Formel:
Cl₃Ti |
MDL Number:
MFCD00011266 CAS-nummer: 7705-07-9 EINECS: 231-728-9 UN nummer: 1789 ADR: 8,II |
Specifikationer Testresultater
Density | 1.017 g/cm3 (20 °C) |
pH | 0.5 (H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |