Titan(III)chlorid 15% hydrochloric acid_10, AnalaR NORMAPUR® zA
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Titanium trichloride
28660.236EA 534 DKK
28660.236 28660.293
Titan(III)chlorid 15% hydrochloric acid_10, AnalaR NORMAPUR® zA
Titanium(III) chloride
Formel: Cl₃Ti
Molekylvægt: 154.24 g/mol
Kogepunkt: 960
Smeltepunkt: 440
Massefylde: 1.2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011266
CAS-nummer: 7705-07-9
EINECS: 231-728-9
UN nummer: 1789
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09620
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay 12,5 to 17,5%