Titan(III)chlorid 15% hydrochloric acid_10 zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Titanium trichloride
MQ200
8.08307.0100
8.08307.0500
8.08307.1000
8.08307.2500
8.08307.9025
8.08307.0100EA
277
DKK
8.08307.0100
8.08307.0500
8.08307.1000
8.08307.2500
8.08307.9025
Titan(III)chlorid 15% hydrochloric acid_10 zS, Sigma-Aldrich®
Titanium(III) chloride
Formel:
Cl₃Ti Molekylvægt: 154.24 g/mol Kogepunkt: 960 Smeltepunkt: 440 Massefylde: 1.21 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011266 CAS-nummer: 7705-07-9 EINECS: 231-728-9 UN nummer: 1789 ADR: 8 II Merck Index: 12,09620 |
Specifikationer Testresultater
Assay (cerimetric TiCl₃) | 14.5 - 15.5 % |
Density | 1.21 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |