Titan(III)chlorid 15% in hydrochloric acid 10% til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8.08307.0100 8.08307.0500 8.08307.1000 8.08307.2500 8.08307.9025
8.08307.0100EA 277 DKK
8.08307.0100 8.08307.0500 8.08307.1000 8.08307.2500 8.08307.9025
Titan(III)chlorid 15% in hydrochloric acid 10% til syntese, Sigma-Aldrich®
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (cerimetric TiCl₃) 14.5 - 15.5 %
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C) (undiluted)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material