Fehling's reagens I (Kobber(II)sulfat opløsning) for qualitative determination of reducing sugars
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Fehling A solution
270800010 270800025
ACRO270800010EA 398 DKK
ACRO270800010 ACRO270800025
Fehling's reagens I (Kobber(II)sulfat opløsning) for qualitative determination of reducing sugars
Fehling's reagens I (Kobber(II)sulfat opløsning)
Formel: CuSO₄
Kogepunkt: ? 100 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010981
CAS-nummer: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear blue Solution
Solution contains 69.2 g CuSO4.5H2O/l H2O