Tetrapropylammoniumhydroxid 40% i vandigopløsning til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14068.0050 8.14068.0250 8.14068.0010
8.14068.0050EA 545 DKK
8.14068.0050 8.14068.0250 8.14068.0010
Tetrapropylammoniumhydroxid 40% i vandigopløsning til syntese, Sigma-Aldrich®
Tetrapropylammonium hydroxide
Formel: C₁₂H₂₉NO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009360
CAS-nummer: 4499-86-9
EINECS: 224-800-6
UN nummer: 3267
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 102 °C (1013 hPa)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (H2O, 20 °C) (undiluted)