Tetrapropylammoniumhydroxid 10% i vandigopløsning
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
420721000 420725000
ACRO420721000EA 534 DKK
ACRO420721000 ACRO420725000
Tetrapropylammoniumhydroxid 10% i vandigopløsning
Tetrapropylammonium hydroxide
Formel: C₁₂H₂₉NO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009360
CAS-nummer: 4499-86-9
EINECS: 224-800-6
UN nummer: 3267
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HClO4 9 to 11 %
Refractive index 1.3950 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer ≤1.1 % Triethylamine