Calciumhypochlorit 65% available chlorine i vandigopløsning tech., granular
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
300340010 300341000 300340050
ACRO300340010EA 616 DKK
ACRO300340010 ACRO300341000 ACRO300340050
Calciumhypochlorit 65% available chlorine i vandigopløsning tech., granular
Calcium hypochlorite
Formel: CaCl₂O₂
Smeltepunkt: 100 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00010900
CAS-nummer: 7778-54-3
EINECS: 231-908-7
UN nummer: 3485
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white to light green Granules or granular solid
Additional info others: 0.5%
pH (1% aq. soln.) about 11.6
Titration with Na2S2O3 ≥65 % (Available Cl)