DL-Serin ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A15184.22 A15184.36
A15184.22EA 720 DKK
A15184.22 A15184.36
DL-Serin ≥99%
DL-Serin
Purity: 99% CAS No.: 302-84-1 Molecular Formula: C3H7NO3 Formula Weight: 105.09 Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 1721402 Merck Reference: 14,8460 MDL No.: MFCD00064223
Formel: C₃H₇NO₃
Kogepunkt: 395 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: ∼ 240 °C (dec.)
Massefylde: 1,543 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064223
CAS-nummer: 302-84-1
EINECS: 206-130-6
Merck Index: 14,8460