Natriumhypochlorit (6 - 14% Cl₂) in aqueous solution, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05614.9025 1.05614.2500
1.05614.9025EA 2660 DKK
1.05614.9025 1.05614.2500
Natriumhypochlorit (6 - 14% Cl₂) in aqueous solution, Supelco®
Sodium hypochlorite
Formel: ClNaO
Molekylvægt: 74.44 g/mol
Smeltepunkt: –30…–20 °C
Massefylde: 1.22…1.25 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011120
CAS-nummer: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN nummer: 1791
ADR: 8 II
Merck Index: 13,08702