Natriumhypochlorit 4-6% available chlorine in aqueous solution
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
419550010 419550250 419550025 419550100 419552500
ACRO419550010EA 1520 DKK
ACRO419550010 ACRO419550250 ACRO419550025 ACRO419550100 ACRO419552500
Natriumhypochlorit 4-6% available chlorine in aqueous solution
Sodium hypochlorite
Formel: ClNaO
Kogepunkt: 111 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –30…–20 °C
Massefylde: 1,083 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011120
CAS-nummer: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN nummer: 1791
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance (Color) Clear yellow
Appearance (Form) Solution
Titration Iodometric 4.5 to 5.5 %