Natriumhypochlorit (3,5% Cl₂) in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
27896.291EA 234 DKK
27896.291 27896.360
Natriumhypochlorit (3,5% Cl₂) in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Sodium hypochlorite
Da produktet ikke er stabiliseret mister det normalt styrke under opbevaring.
Formel: ClNaO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011120
CAS-nummer: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (Active chlorine)(at filling)
Alkalinity
Chlororometric degrees (Fr;at packaging)