Natriumhypochlorit (14% Cl₂) i vandigopløsning, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
90350.5000EA 483 DKK
90350.5000 90350.9025
Natriumhypochlorit (14% Cl₂) i vandigopløsning, TECHNICAL
Sodium hypochlorite
Da produktet ikke er stabiliseret mister det normalt styrke under opbevaring.
Formel: ClNaO
Kogepunkt: 111 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –30…–20 °C
Massefylde: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011120
CAS-nummer: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN nummer: 1791
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (Active chlorine)(W/V)(at filling) Min. 11.5 %
Identification Passes test