Natriumhypochlorit 6…14% (active chlorine) in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
27900.296EA 205 DKK
27900.296 27900.365 27900.445
Natriumhypochlorit 6…14% (active chlorine) in aqueous solution, GPR RECTAPUR®
Sodium hypochlorite
Da produktet ikke er stabiliseret mister det normalt styrke under opbevaring.
Formel: ClNaO
Molekylvægt: 74.44 g/mol
Smeltepunkt: –30…–20 °C
Massefylde: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011120
CAS-nummer: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN nummer: 1791
ADR: 8 II
Merck Index: 13,08702
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (Active chlorine)(at filling) Min. 11,5 %
Alkalinity Max. 0.5 meq/g
Chlororometric degrees (Fr;at packaging) min 36,30°
Hg (Mercury) Max. 10 ppm