Natriumhypochlorit 10 - 15% available chlorine in aqueous solution
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
219250025
219255000
219250100
ACRO219250025EA
649
DKK
ACRO219250025
ACRO219255000
ACRO219250100
Natriumhypochlorit 10 - 15% available chlorine in aqueous solution
Sodium hypochlorite
Formel:
ClNaO Kogepunkt: 111 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –16 °C Massefylde: 1,2 g/cm³ Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00011120 CAS-nummer: 7681-52-9 EINECS: 231-668-3 UN nummer: 1791 ADR: 8,III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear yellow Solution |
Titration Iodometric | 10 to 15 % |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Free alkali (NaOH) | ≤1.0 % |