Natriumhypochlorit (12% Cl₂) i vandigopløsning
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
9062.3 9062.1
ROTH9062.3EA 190.34 DKK
ROTH9062.3 ROTH9062.1
Natriumhypochlorit (12% Cl₂) i vandigopløsning
Sodium hypochlorite
Formel: ClNaO
Kogepunkt: 111 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –30…–20 °C
Massefylde: 1,22…1.25 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011120
CAS-nummer: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN nummer: 1791
ADR: 8,II