Natriumchlorid 0,9% aqueous solution, sterile
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Saline, NaCl, Sea salt, Halite
A1671.0100
A1671.0250
A1671.0500
A1671.1000
A1671.0100EA
626
DKK
A1671.0100
A1671.0250
A1671.0500
A1671.1000
Natriumchlorid 0,9% aqueous solution, sterile
Sodium chloride
Formel:
NaCl Molekylvægt: 58.44 g/mol Kogepunkt: 1413 Smeltepunkt: 801 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003477 CAS-nummer: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Merck Index: 14,08599 |
Specifikationer Testresultater
pH (20 °C) | 5,0 - 7,5 |