Svovlsyre 90 - 91% ≥90-91% According to Gerber for analysis, for the determination of fats in milk
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
121010.1611 121010.1612 121010.1214
APPC121010.1611EA 549 DKK
APPC121010.1611 APPC121010.1612 APPC121010.1214
Svovlsyre 90 - 91% ≥90-91% According to Gerber for analysis, for the determination of fats in milk
Svovlsyre
Formel: H₂SO₄
Molekylvægt: 98.08 g/mol
Kogepunkt: 330
Smeltepunkt: 10.38
Massefylde: 1.82 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN nummer: 1830
ADR: 8 II