Hydrogeniodid 57%, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Hydroiodic acid, Hydrogen iodide, Hydrogen iodide solution
MQ300
1.00344.0250 1.00344.1000
1.00344.0250EA 1880 DKK
1.00344.0250 1.00344.1000
Hydrogeniodid 57%, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Hydrogeniodid
Formel: HI
Molekylvægt: 127.91 g/mol
Massefylde: 1.7 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011347
CAS-nummer: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
UN nummer: 1787
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -50 °C (External MSDS)
Boiling Point 127 °C (1013 hPa)
Density 1.70 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (13 g/l, H2O, 20 °C)