Hydrogeniodid 57% (w/w) i vandigopløsning Ustabiliseret for analysis, destilleret
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
198360500 198362500 198360010
ACRO198360500EA 499 DKK
ACRO198360500 ACRO198362500 ACRO198360010
Hydrogeniodid 57% (w/w) i vandigopløsning Ustabiliseret for analysis, destilleret
Hydrogeniodid
Formel: HI
Kogepunkt: 127 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,7 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00011347
CAS-nummer: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
UN nummer: 1787
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Dark red-brown Solution
Titration with NaOH ≥55.0 %