Rifampicin, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
557303-1 557303-5
557303-1EA 1350 DKK
557303-1 557303-5
Rifampicin, Millipore®
Rifampicin
Formel: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
Smeltepunkt: 183…188 °C
MDL Number: MFCD00151389
CAS-nummer: 13292-46-1
EINECS: 236-312-0
Merck Index: 12,08382