Rifampicin
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Rifampin, 3-(4-Methylpiperazinyliminomethyl)rifamycin SV, Rifamycin AMP
A2220.0001 A2220.0005
A2220.0001EA 985 DKK
A2220.0001 A2220.0005
Rifampicin
Rifampicin
Formel: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
Molekylvægt: 822.95 g/mol
Smeltepunkt: 183…188 °C
MDL Number: MFCD00151389
CAS-nummer: 13292-46-1
EINECS: 236-312-0
Merck Index: 12,08382