Trichloreddikesyre 10% in aqueous solution
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: TCA
9383.1 9383.2
ROTH9383.1EA 0 DKK
ROTH9383.1 ROTH9383.2
Trichloreddikesyre 10% in aqueous solution
Trichloreddikesyre
Formel: Cl₃CCOOH
Kogepunkt: 196 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 54…56 °C
Massefylde: ≤1,07 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004177
CAS-nummer: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN nummer: 2564
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM