Glyoxal 40% (w/w) i vandigopløsning
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A16144.0D A16144.0F A16144.AE A16144.AP
A16144.0DEA 4140 DKK
A16144.0D A16144.0F A16144.AE A16144.AP
Glyoxal 40% (w/w) i vandigopløsning
Glyoxal
CAS No.: 107-22-2 Molecular Formula: C2H2O2 Formula Weight: 58.04 Refractive Index: 1.4090 Melting Point: -14° Boiling Point: 104° Merck Reference: 14,4509 MDL No.: MFCD00006957
Formel: C₂H₂O₂
Kogepunkt: 104 °C
Smeltepunkt: –14 °C
Massefylde: 1,271
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006957
CAS-nummer: 107-22-2
EINECS: 203-474-9
Merck Index: 14,4509