Glyoxal 40% in aqueous solution
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethandial
156220010 156220025 156225000 156220250
ACRO156220010EA 587 DKK
ACRO156220010 ACRO156220025 ACRO156225000 ACRO156220250
Glyoxal 40% in aqueous solution
Glyoxal
Formel: C₂H₂O₂
Molekylvægt: 58.04 g/mol
Kogepunkt: 51
Smeltepunkt: –14 °C
Massefylde: 1.265 g/cm³
Flammepunkt: >104 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006957
CAS-nummer: 107-22-2
EINECS: 203-474-9
Merck Index: 13,04522
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to yellow Solution (May darken on storage)
Titration excess NaOH 39 to 41 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.25 %