Fehling's reagens II (L(+)-Kaliumnatriumtartrat i natriumhydroxid opløsning) Reag. Ph. Eur. for the analysis of sugar, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Fehling B solution
36019-1L 36019-500ML 36019-6X1L
36019-1LEA 885 DKK
36019-1L 36019-500ML 36019-6X1L
Fehling's reagens II (L(+)-Kaliumnatriumtartrat i natriumhydroxid opløsning) Reag. Ph. Eur. for the analysis of sugar, Fluka™
Fehling's reagens II (L(+)-Kaliumnatriumtartrat i natriumhydroxid opløsning)
Kogepunkt: 100 °C (1.013 hPa)
Smeltepunkt: <0 °C
Massefylde: 1.23…1.25 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012467
UN nummer: 1824
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Density (D 20/4) 1.23 - 1.25
Application test complying