G418 disulfat
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: G-418 sulphate, Geneticin®, G-418 disulphate, G418 sulphate
49418.02 49418.03 49418.04
SERA49418.02EA 0 DKK
SERA49418.02 SERA49418.03 SERA49418.04
G418 disulfat
G418 disulfat
Formel: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
Molekylvægt: 692.72 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00058314
CAS-nummer: 108321-42-2