Bortrifluorid diethyl ether kompleks BF₃ ∼ 48%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
427111000 427118000
427111000.EA 398 DKK
427111000. 427118000.
Bortrifluorid diethyl ether kompleks BF₃ ∼ 48%, AcroSeal®
Bortrifluorid diethyl ether kompleks
Formel: C₄H₁₀BF₃O
Kogepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –60 °C
Massefylde: 1,12 g/cm³
Flammepunkt: 58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013194
CAS-nummer: 109-63-7
EINECS: 203-689-8
UN nummer: 2604
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01340
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Refractive index 1.3429 to 1.3449 (20°C, 589 nm)
Assay 47.5 to 49 % (BF3)
GC ≥98.0 %