L(+)-Rhamnose monohydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
4655.1 4655.2
ROTH4655.1EA 0 DKK
ROTH4655.1 ROTH4655.2
L(+)-Rhamnose monohydrat
L(+)-Rhamnose monohydrat
Formel: C₆H₁₂O₅·1H₂O
Smeltepunkt: 85…95 °C
Massefylde: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149363
CAS-nummer: 10030-85-0
EINECS: 222-793-4
Merck Index: 12,08338