Lactose monohydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
6868.1 6868.2 6868.3
ROTH6868.1EA 0 DKK
ROTH6868.1 ROTH6868.2 ROTH6868.3
Lactose monohydrat
Lactose monohydrat
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Smeltepunkt: 223 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 10039-26-6
EINECS: 200-559-2