Lactose monohydrat, Millipore®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07660.0250 1.07660.1000
1.07660.0250EA 436 DKK
1.07660.0250 1.07660.1000
Lactose monohydrat, Millipore®
Lactose monohydrat
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O
Smeltepunkt: 223 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 10039-26-6
EINECS: 200-559-2