Ethanol-D1 99.5+ atom % D for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Hydroxy ethane-D1, Ethyl alcohol-D1, Ethanol-[²H₁], Methyl carbinol-D1
166320250 166321000
ACRO166320250EA 637 DKK
ACRO166320250 ACRO166321000
Ethanol-D1 99.5+ atom % D for NMR spectroscopy
Ethanol-D1
Formel: C₂H₅DO
Molekylvægt: 47.06 g/mol
Kogepunkt: 78
Smeltepunkt: –114.5 °C
Massefylde: 0.8 g/cm³
Flammepunkt: 12 °C
CAS-nummer: 925-93-9
EINECS: 213-128-9
UN nummer: 1170
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.5 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.50 %
HPLC ≥96.0 %