Ethanol-D6 (99% D)
Leverandør: CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Methyl carbinol-D6, Hydroxy ethane-D6, Ethanol-[²H₆], Ethyl alcohol-D6
DLM-31-5X1 DLM-31-BULK
CAMBDLM-31-5X1EA 0 DKK
CAMBDLM-31-5X1 CAMBDLM-31-BULK
Ethanol-D6 (99% D)
Ethanol-D6
Formel: D₃CCD₂OD
Molekylvægt: 52.02 g/mol
Kogepunkt: 78
Smeltepunkt: –114.5 °C
Massefylde: 0.801 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 13
MDL Number: MFCD00051020
CAS-nummer: 1516-08-1
EINECS: 216-162-2