Ethanol-D6, anhydrous (99% D) for NMR spectroscopy
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Methyl carbinol-D6, Hydroxy ethane-D6, Ethanol-[²H₆], Ethyl alcohol-D6
300680010 300680050
ACRO300680010EA 885 DKK
ACRO300680010 ACRO300680050
Ethanol-D6, anhydrous (99% D) for NMR spectroscopy
Ethanol-D6
Formel: D₃CCD₂OD
Molekylvægt: 52.02 g/mol
Kogepunkt: 78
Smeltepunkt: -114.5
Massefylde: 0.892 g/cm³
Flammepunkt: 12 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00051020
CAS-nummer: 1516-08-1
EINECS: 216-162-2
UN nummer: 1170
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥98.5 %