2-Methylpentan (Isohexan, blanding af isomerer), EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Methylpentane
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04333.1000 1.04333.2500 1.04333.9190
1.04333.1000EA 615 DKK
1.04333.1000 1.04333.2500 1.04333.9190
2-Methylpentan (Isohexan, blanding af isomerer), EMSURE® for analysis, Supelco®
2-Methylpentan (Isohexan, blanding af isomerer)
Formel: C₆H₁₄
Molekylvægt: 86.18 g/mol
Kogepunkt: 60
Smeltepunkt: –154 °C
Massefylde: 0.653 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: –33 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009406
CAS-nummer: 92112-69-1
EINECS: 295-570-2
UN nummer: 1208
ADR: 3 II
REACH: 01-2119484651-34
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.02 g/l (20 °C)
Molar Mass 86.18 g/mol
Boiling Point 53 - 63 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 160 - 190 hPa (20 °C)
Flash Point -21 °C
Explosion Limit 1.0 - 7.4 %(V)
Density 0.66 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 260 °C
Viscosity kinematic 0.5 mm2/s (20 °C)