Natriumsilikat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Vandglas
7561.1 7561.2
ROTH7561.1EA 0 DKK
ROTH7561.1 ROTH7561.2
Natriumsilikat
Natriumsilikat
Formel: Na₂O(SiO₂)x·xH₂O
Massefylde: 1.39 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00003492
CAS-nummer: 1344-09-8
EINECS: 215-687-4
Merck Index: 13,08751