Kobber 99,9 Metals basis, powder_nano APS 20-50 nm
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
45504.06
45504.14
45504.06EA
2760
DKK
45504.06
45504.14
Kobber 99,9 Metals basis, powder_nano APS 20-50 nm
Kobber
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-50-8
Molecular Formula: Cu(core)/CuO(shell)
Physical Form: CuO layer approx. 2nm
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00010965
Formel:
Cu Molekylvægt: 63.55 g/mol Kogepunkt: 2595 Smeltepunkt: 1083 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010965 CAS-nummer: 7440-50-8 EINECS: 231-159-6 UN nummer: 3089 ADR: 4.1 II Merck Index: 13,02545 |