Bly ≥99.95% (metals basis), powder -100 mesh
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
45602.A1 45602.30
45602.A1EA 1660 DKK
45602.A1 45602.30
Bly ≥99.95% (metals basis), powder -100 mesh
Bly
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-92-1 Molecular Formula: Pb Physical Form: Atomized powder Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00134050
Formel: Pb
Molekylvægt: 207.2 g/mol
Kogepunkt: 1740
Smeltepunkt: 327
Massefylde: 11.3 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134050
CAS-nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,05410