VWR®, Gastætte mikrosprøjter
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
549-0539EA 843 DKK
549-0539 549-0536 549-0538 549-0559 549-0561 549-0562 549-0563 549-0564 549-0537
VWR®, Gastætte mikrosprøjter
Sprøjter Sprøjter til kromatografi
Mikrosprøjter uden nål
Konnektoren er standard-Luer lock og muliggør tilslutning af udstyr som fx automatiske prøvetagere. Alle dele i kontakt med prøven er fremstillet af borosilikatglas og PTFE. Det er derfor, at disse sprøjter giver fremragende resultater ved opgaver, der kræver inaktivitet.
Interchangeable needles
549-0560 made from SUS304; 549-0565 made form chrome plated brass. 549-0560 needles for 1; 2,5; 5 and 10 ml gas-tight syringes. 549-0565 needles for 0,1 ml gas-tight syringes.
PTFE spidser
Giver fuldstændig tæt forsegling af både væske og gasser.
549-0560 needles for 1, 2,More Product Information