VWR®, HPLC-mikrosprøjter, Rheodyne
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
549-0534EA 441 DKK
549-0534 549-0535
VWR®, HPLC-mikrosprøjter, Rheodyne
Sprøjter Sprøjter til kromatografi
Den fremragende faste nål med særlig poleret stump spids og specifik længde og diameter sikrer en fuldstændig forsegling og forebygger beskadigelse af nålpakninger og rotor.
549-0534: med superfleksibelt stempel.
Længden i bestillingstabellen henviser til nålens længde.