Ethanol 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ethyl alcohol
83801.360EA 333 DKK
83801.360 83801.410 83801.360_T 83801.410_T 83801.290
Ethanol 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Ethanol
Advarsel: WARNING : this alcohol is regulated. Call us.
Formel: C₂H₅OH
Molekylvægt: 46.07 g/mol
Kogepunkt: 78.3
Smeltepunkt: -117
Flammepunkt: 22 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003568
CAS-nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN nummer: 1170
ADR: 3 II
Merck Index: 12,03806
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (V/V) Min. 69.5 %
Density (20/20) 0.880 - 0.890