Benzethoniumchlorid 0.004 mol/l, AVS TITRINORM Volumetric
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Hyamine
30497.293EA 270 DKK
30497.293 30497.327
Benzethoniumchlorid 0.004 mol/l, AVS TITRINORM Volumetric
Benzethoniumchlorid
Formel: C₂₇H₄₂ClNO₂
Molekylvægt: 448.09 g/mol
MDL Number: MFCD00011742
CAS-nummer: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
Merck Index: 13,01074
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.00399 - 0.00401 mol/l
NIST traceable Confirmed