Kieselgel, NORMASIL 60® 40 - 63 µm
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
27623.460EA 11810 DKK
27623.460
Kieselgel, NORMASIL 60® 40 - 63 µm
Silica gel
Formel: SiO₂
Molekylvægt: 60.08 g/mol
Kogepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: > 1600 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-nummer: 63231-67-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
pH (20°C; 10 %) 6.5 - 7.5
Loss on drying (150°C) Max. 12 %
Particle size d10 25 to 45 µm
Particle size d50 50 to 70 µm
Particle size d90 90 to 115 µm