Florisil® 60-100 mesh Chromatography
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Kieselsyre magnesiumsalt, aktiveret, Florisil, Magnesiumsilikat
24278.182EA
498
DKK
24278.182
24278.295
24278.230
Florisil® 60-100 mesh Chromatography
Kieselsyre magnesiumsalt
Formel:
MgO₃Si Molekylvægt: 100.38 g/mol |
MDL Number:
MFCD00078249 CAS-nummer: 1343-88-0 EINECS: 215-681-1 |
Specifikationer Testresultater
Identification | Passes Test |