Diethylenglycolmonobutylether ≥98%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
23831.291EA 302 DKK
23831.291 23831.460
Diethylenglycolmonobutylether ≥98%, TECHNICAL
Diethylenglycolmonobutylether
Formel: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
Kogepunkt: 230,4 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –68 °C
Massefylde: 0,954 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002881
CAS-nummer: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Merck Index: 13,01556
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 98 %
Refractive index (20°C) 1.431 - 1.433