Saponin
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
440914YEA
2210
DKK
440914Y
44091NE
Saponin
Saponin
Massefylde:
1.015…1.02 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00081981 CAS-nummer: 8047-15-2 EINECS: 232-462-6 |
Specifikationer Testresultater
Identification | Passes test |
pH (5 %) | 4 - 7 |
Surface tension (20°C; 0,1%; water) | 30 - 60 mN/m |