Natriumhypochlorit ∼ 1N (0.5 mol/l) sodium hydroxide solution 0.1 mol/l Br_low
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
230393LEA 660 DKK
230393L 230395N
Natriumhypochlorit ∼ 1N (0.5 mol/l) sodium hydroxide solution 0.1 mol/l Br_low
Sodium hypochlorite
Formel: ClNaO
Molekylvægt: 74.44 g/mol
Smeltepunkt: -6
Massefylde: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011120
CAS-nummer: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN nummer: 1791
ADR: 8 II
Merck Index: 13,08702
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Sodium Hypochlorite (NaOCl) 0.9 - 1.1 N
Sodium Hydroxide 0.9 - 0.11 mol/l
Bromine (Br) >20 ppm