pH Indicator solution, BDH® '4.5' pH 3,5 - 6,0 til titrering af første hydrogen i fosforsyre
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
210414MEA 357 DKK
210414M 210416X
pH Indicator solution, BDH® '4.5' pH 3,5 - 6,0 til titrering af første hydrogen i fosforsyre
pH Indicator solution
A mixed indicator for the titration of the first hydrogen of phosphoric acid, range pH 3,5 to 6,0
pH 3,5 orange-red
pH 4,4 orange-grey
pH 4,5 pure grey
pH 4,6 bluish-grey
pH 6,0 deep blue
Kogepunkt: 82,8 °C (1013 hPa)
Flammepunkt: 18 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
UN nummer: 1993
ADR: 3,II