VWR® RC-10, Recirkulationskølere
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
462-0137EA 19250 DKK
462-0137 462-0138 462-0139
VWR® RC-10, Recirkulationskølere
Cirkulatorsystemer Lukkede cirkulatorsystemer Køletermostatbade
VWR® recirculating chillers are ideal for use with rotary evaporators, as they ensure constant, reproducible cooling conditions and avoid wasting tap water thereby increasing cost savings. Designed to be user friendly, the units have an easily accessible filling port on top of the unit and a drain tap at the back. The chillers have a stainless steel reservoir, operate using R134 refrigerant and can be used in the permitted ambient temperature range of 15 to 32 °C.
  • Temperaturindstillingspunktet kan justeres ved hjælp af tasterne på kommandopanelet (undtagen Basic, som har et fast indstillingspunkt på 7 °C)
  • Duo Chiller kan køle to kølingscyklusser, der er direkte tilsluttet til de dobbelte ud- og indgange
  • Reguler temperaturen på kølecyklussen mellem −10 og +40 °C (brug en blanding af vand og glykol (70:30 blanding) for temperaturer under +5 °C)
  • Indikator på frontpanel giver perfekt visualisering af væskestand
Maks. flowhastighed (uden modtryk)/maks. tryk (uden flow)
RC-10 Basic 14 L/min, 0,4 bar
RC-10 Digital 8 L/min, 0,6 bar
RC-10 Duo 11 L/min, 1,0 bar
Leveringsinformation: Basic- og Digital-enheder leveres med 2×8 Ø mm slangetilslutninger, 2 × skruemøtrikker M 16×1, 2× PVC-slanger (1500 mm) og 2× slangeklemmer, Duo-modeller har 4 af hver af disse. Omfatter EU-, UK og CH-strømkabler.
Advarsel: Bemærk: Kølekapacitet ved +15 °C
Fast