VWR®, Joseph papir, kvalitet 551
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
111-5005EA 388 DKK
111-5005 111-5007 111-5006 111-5009 111-2495
VWR®, Joseph papir, kvalitet 551
Papirservietter Engangsservietter og - håndklæder Papirservietter til følsomme opgaver
Absorberende papir, der er egnet til rengøring og tørring af glasbeholdere, rør, kolber, præparatglas, flasker, etc.
Tykkelse: 0,07 mm
Vægt: 25 g/m²